CLS664021L
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 1,000 mL
Sinónimos:
Corning® 66402
Seleccione un Tamaño
$533.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
$533.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
tamaño de la llave de paso
4
tamaño tapón
27
fabricante / nombre comercial
Corning 66402-1L
embudo capacidad
1,000 mL
vástago D.E. × Al
10 mm × 65 mm , below stopcock
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)