Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos

CLS61500500

PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating

capacity 500 mL

Sinónimos:

Corning® 61500

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43

material

borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap

stopper size

24

feature

autoclavable
cap

packaging

pack of 1 ea
case of 6 ea

manufacturer/tradename

Corning 61500-500

bottle neck diam.

~35.5 mm

capacity

500 mL

diam. × H

86 mm × 163.5 mm

fitting

45

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Bottle has a ground neck,

Legal Information

Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico