MilliporeSigma
CDS022473
Sigma-Aldrich
(R)-(2-Chloro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$286.00
$286.00
Normalmente se envía en 2 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$286.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H18ClNO4
Peso molecular:
407.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
$286.00
Normalmente se envía en 2 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
cadena SMILES
OC([C@@H](C1=C(C=CC=C1)Cl)NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C23H18ClNO4/c24-20-12-6-5-11-18(20)21(22(26)27)25-23(28)29-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-12,19,21H,13H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1
Clave InChI
JXDNNHWVILUHSO-OAQYLSRUSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)