CBR01511
1-Ethyl-4-[(methylamino)methyl]pyrrolidin-2-one
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
CCN1CC(CNC)CC1=O
InChI
1S/C8H16N2O/c1-3-10-6-7(5-9-2)4-8(10)11/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
ULMIVQRUJOTETO-UHFFFAOYSA-N