MilliporeSigma
CBR00717
Sigma-Aldrich
2,3-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic acid hydrate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
1 G
$107.00
$107.00
Normalmente se envía en 2 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$107.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N2O5
Peso molecular:
224.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
$107.00
Normalmente se envía en 2 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
O=C1C(NC2=CC(C(O)=O)=CC=C2N1)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C9H6N2O4.H2O/c12-7-8(13)11-6-3-4(9(14)15)1-2-5(6)10-7;/h1-3H,(H,10,12)(H,11,13)(H,14,15);1H2
Clave InChI
SNNRHFUJGUGCQF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Información legal
Product of ChemBridge Corp.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)