MilliporeSigma
C88807
Sigma-Aldrich
Cyanoacetylurea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH2CONHCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
127.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
214 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(=O)NC(=O)CC#N
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(6)9/h1H2,(H3,6,7,8,9)
InChI key
QJGRPCPCQQPZLZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)