MilliporeSigma
C109606
Sigma-Aldrich
Cyclooctanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C8H15OH
Número de CAS:
Peso molecular:
128.21
Beilstein:
1848166
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
106-108 °C/22 mmHg (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
densidad
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1CCCCCCC1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation