Documentos clave
BR708124
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring (Tantalum Spring), L 90 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
$240.00
$240.00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$240.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
$240.00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Materiales
ETFE cap
fabricante / nombre comercial
BRAND 708124
envase
1 ea of
Longitud
90 mm
capacidad
10 mL
Descripción general
With recirculation valve
Información legal
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)