BBO000377
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
$747.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$747.00
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
N[C@@H]1[C@H](CO)[C@]2([H])CC[C@@]1([H])C2.Cl
InChI
1S/C8H15NO.ClH/c9-8-6-2-1-5(3-6)7(8)4-10;/h5-8,10H,1-4,9H2;1H/t5-,6+,7-,8+;/m1./s1
Clave InChI
JBSSFLCCAAVUFA-ICDZOTBQSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)