BAH377740010
Stirring bar retriever
red PTFE (flexible), diam. × L 12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet, red
Sinónimos:
Stirring bar retriever
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
Productos recomendados
Materiales
red
red PTFE (flexible)
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H37774-0010
diám. × L
12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Descripción general
Flexible, PTFE rod with a powerful Alnico PTFE coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.
Características y beneficios
- Available in four colors, two magnet sizes
- Flexible white rod is 33cm (13") long
- Autoclavable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)