MilliporeSigma
B62005
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chlorophenol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(Cl)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
207.45
Beilstein:
2042871
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
121-123 °C/10 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrClO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Clave InChI
ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tarek Manasfi et al.
International journal of hygiene and environmental health, 222(1), 1-8 (2018-07-23)
Chlorination of seawater is one of the most effective technologies for industrial biofouling control. However, chlorination leads to the formation of halogenated chlorination byproducts (CBPs) associated with potential risks to environmental and human health. The present study investigated the occurrence