ALD00444
Late Stage Functionalization Toolkit
Sinónimos:
Baran Late-Stage Functionalization Kit, LSF Toolkit featuring Baran Diversinates™
About This Item
Productos recomendados
storage temp.
2-8°C
Application
Useful Topics:
Late Stage Functionalization
Baran Group – Professor Product Portal
Palau′Chlor
Diversinates
Legal Information
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 745480Zinc isopropylsulfinate, 95%SDS
- 745405Sodium 1,1-difluoroethanesulfinateSDS
- 745499Zinc trifluoroethanesulfinateSDS
- 767840Zinc difluoromethanesulfinate, 95%SDS
- 771406Zinc trifluoromethanesulfinateSDS
- ALD00288Sodium tert-butylsulfinateSDS
- ALD00290Sodium 2,2-dimethylpropylsulfinateSDS
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The Baran Group works with Sigma-Aldrich in providing a portfolio of zinc-based reagents promoting difluoromethylation, trifluoromethylation, trifluoroethylation and isopropylation of aryl and heteroaryl motifs. Baran’s lab has also helped introduce a portable desaturase (Tz0Cl), which promotes the installation of alcohol and amine groups and leaves behind a highly useful tosyl group for further transformations.