ALD00428
4,4′-Dihydroxydiphenyl sulfone bisfluorosulfinate
About This Item
Productos recomendados
form
powder
InChI
1S/C12H8F2O8S3/c13-24(17,18)21-9-1-5-11(6-2-9)23(15,16)12-7-3-10(4-8-12)22-25(14,19)20/h1-8H
InChI key
HLYHIXFVAKOJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.