MilliporeSigma
ALD00220
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2F4O2S
Peso molecular:
214.14
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.453
densidad
1.596 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FS(C1=C(F)C(F)=C(F)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H2F4O2S/c7-3-1-2-4(13(10,11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
Clave InChI
QSTVOESYDQCSJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
216.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
102.22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.