MilliporeSigma
A70003
Sigma-Aldrich
4-Nitro-1-naphthylamine
97%
Sinónimos:
1-Amino-4-nitronaphthalene
Seleccione un Tamaño
5 G
$225.00
$225.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$225.00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC10H6NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
Beilstein:
2211897
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$225.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
190-193 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2O2/c11-9-5-6-10(12(13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2
Clave InChI
BVPJPRYNQHAOPQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jo-Ann Osei-Twum et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(7), 1130-1136 (2014-06-26)
Amphotericin B (AmB) is a highly efficacious therapeutic for invasive fungal infections and protozoal diseases. Increasing prevalence of these conditions warrants the development of an oral AmB formulation. Efflux transporters, such as the ABCB1 gene product P-glycoprotein, affect the oral