MilliporeSigma
A63805
Sigma-Aldrich
Cyclopropanemethylamine hydrochloride
99%
Sinónimos:
(Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5CH2NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
107.58
Beilstein:
3906936
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
200 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NCC1CC1
InChI
1S/C4H9N.ClH/c5-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H
Clave InChI
HXSNGAHNYZBZTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)