MilliporeSigma
A32802
Sigma-Aldrich
N-Allyl-N′-(2-hydroxyethyl)thiourea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH2NHCSNHCH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
mp
76-78 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCNC(=S)NCC=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)