MilliporeSigma
A22203
Sigma-Aldrich
Acetyl sulfide
Sinónimos:
Acetic thioanhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
118.15
Número MDL:
cadena SMILES
CC(=O)SC(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)