MilliporeSigma
A12208
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethoxy-2-butanone
95%
Sinónimos:
3-Oxobutyraldehyde dimethylacetal, 3-Ketobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone, Acetylacetaldehyde dimethylacetal
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein/REAXYS Number:
1702372
EC Number:
MDL number:
assay
95%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)