MilliporeSigma
96140
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinónimos:
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
295.29
Beilstein:
2567599
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −24.0±1°, c = 1% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
64-69 °C
68-70 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
Clave InChI
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)