MilliporeSigma
94663
Sigma-Aldrich
1-[3-(Dimethylamino)propyl]piperazine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-1-piperazinepropanamine, N,N-Dimethyl-3-piperazinopropylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21N3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.28
Beilstein:
506940
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478
cadena SMILES
CN(C)CCCN1CCNCC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-11(2)6-3-7-12-8-4-10-5-9-12/h10H,3-9H2,1-2H3
Clave InChI
YJRGRZJKGMBHIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)