Documentos clave
944710343
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H45NP2
Peso molecular:
361.53
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solution
Información legal
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)