MilliporeSigma
94349
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methylpyridinium bromide
≥98.0%
Sinónimos:
4MBPBr
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
230.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0%
impurezas
≤1% water
mp
134-136 °C
cadena SMILES
[Br-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
Descripción general
ionic liquid
Características y beneficios
particularly suitable for the use in strongly basic conditions
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)