93970
Ucon™ HTF 14
range of application 18-260 °C
Sinónimos:
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
range of application measuring range
18-260 °C
density
1.04 g/mL at 20 °C
SMILES string
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI key
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?