MilliporeSigma
937541
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-3-(pyridin-2-yl)acrylate
≥95%
Sinónimos:
3-Amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352142
NACRES:
NA.21
Quality Level
assay
≥95%
form
powder or crystals
color
white to yellow, Beige
functional group
acrylate
amine
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C=C(N)C1=NC=CC=C1
InChI
1S/C10H12N2O2/c1-2-14-10(13)7-8(11)9-5-3-4-6-12-9/h3-7H,2,11H2,1H3
InChI key
YYJBOEYBEJCPES-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)