MilliporeSigma
93135
Sigma-Aldrich
Triphenylsulfonium chloride solution
technical, ~45% in H2O (T)
About This Item
Número de CAS:
Beilstein:
3920448
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Formulario
solution
composición
diphenyl (4-phenylthio)phenylsulfonium chloride, 15-20%
(thiodi-4,1-phenylene)bis-diphenylsulfonium dichloride, 25-35%
triphenylsulfonium chloride, 1-5%
concentración
~45% in H2O (T)
cadena SMILES
[Cl-].c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)