930636
VH 032 amide-alkyl C5-acid
≥95%
Sinónimos:
(S,R,S)-AHPC-CO-C5-acid, (S,R,S)-AHPC-amido-C5-acid, 6-{[(2S)-1-[(2S,4R)-4-hydroxy-2-({[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}carbamoyl)pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}hexanoic acid, L-Prolinamide, N-(6-carboxy-1-oxohexyl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl],methyl]-, (4R)-
About This Item
Productos recomendados
ligand
VH032
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C([C@@H](NC(CCCCCC(O)=O)=O)C(C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C29H40N4O6S/c1-18-25(40-17-31-18)20-12-10-19(11-13-20)15-30-27(38)22-14-21(34)16-33(22)28(39)26(29(2,3)4)32-23(35)8-6-5-7-9-24(36)37/h10-13,17,21-22,26,34H,5-9,14-16H2,1-4H3,(H,30,38)(H,32,35)(H,36,37)/t21-,22+,26-/m1/s1
Clave InChI
LYAMSRXTXVKKIC-TVZXLZGTSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Otras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)