926191
Ru(OAc)2[(R)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
Formulario
powder
Aplicación
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)