MilliporeSigma
923729
Maleimide-13C4
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4H3NO2
Peso molecular:
101.04
Código UNSPSC:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O=[13C]1[13CH]=[13CH][13C](N1)=O
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)