MilliporeSigma
910694
Sigma-Aldrich
Toxoflavin-3,4a,5,8a-13C4
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
$1,940.00
$1,940.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$1,940.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C3H7N5O2
Peso molecular:
197.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.13
$1,940.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(N=[13CH]N=[13C]1[13C]2=O)[13C]1=NC(N2C)=O
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
SLGRAIAQIAUZAQ-PQVJJBODSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)