MilliporeSigma
902462
Sigma-Aldrich
Molybdenum(IV) disulfide
lithium intercalated
Sinónimos:
LiMoS2, Lithium intercalated 2D-Molybdenum disulfide, Lithium intercalated moly sulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MoS2Li
Número de CAS:
Peso molecular:
167.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
cadena SMILES
[Mo].[LiH].S
Clave InChI
CYKBBUJFMSTBEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Owing to the thickness dependent physical and chemical properties, the transition metal dichalcogenide (TMD) based two dimensional (2D) nanomaterials have drawn significant attention recently.[1][2][3][4] The atomically thin layers of MoS2 represent important class of TMD based 2D-material. They find applications in photocatalysis, phtotovoltaics, gas sensing, lithium ion batteries, field effect transistors, spintronics etc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)