MilliporeSigma
901696
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline-13C6 hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H7Cl2N
Peso molecular:
169.99
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1.Cl
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)