901047
Molybdenum trioxide/PEDOT:PSS ink
viscosity 3 cP
Sinónimos:
Avantama P-30, Ink for charge selective layers in printed electronics, MoO3/PEDOT:PSS dispersion, MoO3/PEDOT:PSS ink
About This Item
Productos recomendados
descripción
Solid content: 0.8 wt% crystalline MoO3/PEDOT:PSS
Formulario
dispersion
color
dark blue
tamaño de partícula
10-30 nm
viscosidad
(25 °C) (6500s-1 shear rate)
3 cP
Aplicación
Precaución
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake well.
- Drying of deposited films at >100 °C.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
63.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.