900819
n-Propylammonium bromide
≥98%
Sinónimos:
Greatcell Solar®, Propan-1-aminium bromide, Propylammonium bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
powder or flakes
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
InChI
1S/C3H9N.BrH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
MVYQJCPZZBFMLF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.