MilliporeSigma
900678
Sigma-Aldrich
AMPA-functionalized silica gel
≥99%
Sinónimos:
Aminomethylphosphonic acid-functionalized silica gel, Si-AMPA, Si-Aminopropyl-N1,N-bis (methyl phosphonic acid)-functionalized silica gel, SiliaMetS® AMPA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
caducidad
2 yr (expiration date period)
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
superficie
480-550 m2/g
capacidad
≥0.80 mmol/g loading(molecular loading)
densidad aparente
707 g/L (typical tap density)
Aplicación
Metal scavenger: Al, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Mn, Nd, Pm, Pr, Sb, Sm, Tb, Tm, V & Yb.
Precaución
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Información legal
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)