The particle size for this item is 7.9 nm
900239
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 620 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
dispersion
λmáx.
605 nm
fluorescencia
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Precaución
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
-
What is the exact size of this QD?
1 answer-