MilliporeSigma
900207
Sigma-Aldrich
D-Alanine-2-13C,15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC2H715NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
91.08
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
Clave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)