900179
Monodispersed nanodiamond particles
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in DMSO, hydroxylated
Sinónimos:
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
About This Item
Productos recomendados
descripción
+34.5 mV ±20%
Formulario
dispersion
nanoparticles
concentración
10 mg/mL in DMSO
tam. prom. pieza
5 nm (DLS)
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.