89170
Thorium oxide
≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: thorium
Extensión del etiquetado
7.15 kBq/g specific activity
cadena SMILES
O=[Th]=O
InChI
1S/2O.Th
Clave InChI
ZCUFMDLYAMJYST-UHFFFAOYSA-N
Advertencia
Otras notas
Regulations require a license for the sale of radioactive substances in Switzerland. Swiss customers are kindly requested when ordering, to include their license number, issued by the Swiss Public Health Authorities.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)