89095
(R)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-Tetrahydrofuran-2-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
79846
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥97:3% (GC)
bp
178 °C (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
OC[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2/t5-/m1/s1
Clave InChI
BSYVTEYKTMYBMK-RXMQYKEDSA-N
Aplicación
(R)-Tetrahydrofurfuryl alcohol can be used:
- To prepare (R)-tetrahydrofurfuryl aldehyde, which is employed as a building block to synthesize a fragment of pectenotoxin-4.
- As a starting material to synthesize naftidrofuryl isomers, used as potent 5-hydroxytryptamine 2A receptor antagonists.
- As a building block for the preparation of (S)-2-tetrahydrofuran methyl ether 6-fluorophenyl ether analog, as an IGF-1R inhibitor.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Rhodium-catalysed vinyl 1, 4-conjugate addition coupled with Sharpless asymmetric dihydroxylation in the synthesis of the CDE ring fragment of pectenotoxin-4
Richardson MSW, et al.
Chemical Science, 10(25), 6336-6340 (2019)
Practical access to four stereoisomers of naftidrofuryl and their binding affinity towards 5-hydroxytryptamine 2A receptor
Hao J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(10), 3441-3444 (2012)
Optimisation of a 5-[3-phenyl-(2-cyclic-ether)-methyl-ether]-4-aminopyrrolopyrimidine series of IGF-1R inhibitors
Fairhurst RA, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(8), 2057-2064 (2016)
[Acute poisoning with tetrahydrofurfuryl alcohol combined with methanol].
B F Murashov et al.
Voenno-meditsinskii zhurnal, (10)(10), 32-34 (1983-10-01)
[Poisoning with liquid THF-M].
T N Guliaeva et al.
Sudebno-meditsinskaia ekspertiza, 24(2), 23-25 (1981-04-01)