MilliporeSigma
89090
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-β-Tyr-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, Boc-L-β-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
281.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(8-12(17)18)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
Clave InChI
VHBNWQLIRVDMMR-LLVKDONJSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)