MilliporeSigma
88756
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethylbis(2-methylphenyl)phosphine
97%
Sinónimos:
(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-2-[(1S)-1-[bis(2-methylphenyl)phosphino]ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J505-2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H44FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
570.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
crystals
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C29H39P2.C5H5.Fe/c1-21-15-10-12-18-25(21)30(26-19-13-11-16-22(26)2)23(3)24-17-14-20-27(24)31(28(4,5)6)29(7,8)9;1-2-4-5-3-1;/h10-20,23H,1-9H3;1-5H;/t23-;;/m0../s1
InChI key
DSZYQALCGVODLB-IFUPQEAVSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)