MilliporeSigma
87581
Sigma-Aldrich
Tetrakis(decyl)ammonium hydroxide solution
~10% in methanol (T)
Sinónimos:
Tetra-decylammonium hydroxide
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)9]4N(OH)
Número de CAS:
Peso molecular:
596.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
~10% in methanol (T)
impurezas
≤0.01% halides (as bromide)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[OH-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
ZYSDERHSJJEJDS-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)