MilliporeSigma
862045
Sigma-Aldrich
Suberyldicholine dichloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H38Cl2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
417.41
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
mp
197-199 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)