MilliporeSigma
861456
Sigma-Aldrich
Albizziin
98%
Sinónimos:
L-(−)-2-Amino-3-ureidopropionic acid, L-2-Amino-3-ureidopropionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCONHCH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]23/D −23.4°, c = 1 in 1 M HCl
mp
220-223 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](CNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m0/s1
Clave InChI
GZYFIMLSHBLMKF-REOHCLBHSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)