MilliporeSigma
861383
Sigma-Aldrich
1,1′-Trimethylenebis(4-formylpyridinium bromide) dioxime
97%
Sinónimos:
TMB-4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18Br2N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
446.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
97%
mp
231 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].[Br-].O\N=C\c1cc[n+](CCC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)