MilliporeSigma
857815
Sigma-Aldrich
Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
97%
Sinónimos:
m-Cl-CCP, CCCP, Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, Mesoxalonitrile (3-chlorophenyl)hydrazone, Mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4NHN=C(CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.62
Beilstein/REAXYS Number:
1842102
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)