852945
Nα-Benzoyl-L-arginine
99%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHCOC6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
278.31
Beilstein:
2393290
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]22/D −9.4°, c = 1.2 in 1 M HCl
mp
285 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico