MilliporeSigma
850691
Sigma-Aldrich
Z-DL-Ala-OH
98%
Sinónimos:
N-Cbz-DL-alanine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
223.23
Beilstein:
6847292
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
112-113 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clave InChI
TYRGLVWXHJRKMT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)