MilliporeSigma
83713
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated charcoal
moistened with water, 5% rhodium (Rh) basis (based on dry substance)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
calidad
moistened with water
contiene
~50% water as stabilizer
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
concentración
5% Rh (based on dry substance)
cadena SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)